Learn More
Chlorobenzol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779951
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Namenshinweis For analysis ACS
Dichte 1.1075g/mL
Menge 1 kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Rückstand nach Verdampfung 0.02% max.
Titrierbare Säure 0.004 meq/g max.
Strukturformel C6H5Cl
Dampfdruck Vapor Pressure: 12mbar at 20°C
UN-Nummer 1134
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 2122
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.