Learn More
Chlorobenzol, 99.8 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759009
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45.0°C
Namenshinweis Extra Dry
Farbe Farblos
Dichte 1.1075g/mL
Siedepunkt 131.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 23°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 1.1075
Strukturformel C6H5Cl
UN-Nummer 1134
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 2122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.