Learn More
Chlorbenzol, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050293
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45°C
Farbe Farblos
Dichte 1.106 g/mL
Siedepunkt 132°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Aromatic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.524
UN-Nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS