missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029486
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23039-97-6
C12H8ClF2P
256.617
MFCD04972302
PYFWYPBHSZATST-UHFFFAOYSA-N
bis 4-fluorophenyl chlorophosphine, chlorobis 4-fluorophenyl phosphine, chloro-bis 4-fluorophenyl phosphane, chlorobis 4-fluorophenyl phosphane, acmc-20alnm, bis-4-fluorophenyl chlorophosphine, phosphinous chloride,p,p-bis 4-fluorophenyl
4379931
chlor-bis(4-fluorphenyl)phosphan
C1=CC(=CC=C1F)P(C2=CC=C(C=C2)F)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23039-97-6
C12H8ClF2P
256.617
MFCD04972302
PYFWYPBHSZATST-UHFFFAOYSA-N
bis 4-fluorophenyl chlorophosphine, chlorobis 4-fluorophenyl phosphine, chloro-bis 4-fluorophenyl phosphane, chlorobis 4-fluorophenyl phosphane, acmc-20alnm, bis-4-fluorophenyl chlorophosphine, phosphinous chloride,p,p-bis 4-fluorophenyl
4379931
chlor-bis(4-fluorphenyl)phosphan
C1=CC(=CC=C1F)P(C2=CC=C(C=C2)F)Cl

In chemical research. Used as an interphasic transfer catalyst, a polymerization catalyst, and a trans-halogenation catalyst. As a precursor to fire-retardant materials.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
In der chemischen Forschung. Wird als Zwischenphasen-Transferkatalysator, Polymerisationskatalysator und Transhalogenierungskatalysator verwendet. Als Vorstufe zu feuerhemmenden Materialien.

Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 256.62
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'