Learn More
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30362441
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362441 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3684335G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocarbonylsulfenyl Chloride
CAS 2757-23-5
Summenformel CCl2OS
Menge 5 g
Synonym (Chlorocarbonyl)sulfenyl Chloride, (Chloroformyl)sulfur Chloride, (Chlorothio)formyl Chloride, 1-(Chlorothio)formyl Chloride, Chloroformylsulfenyl Chloride, Chlorosulfenylcarbonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
SMILES ClSC(=O)Cl
IUPAC-Name S-chlor-chloromethanethioat
Molekulargewicht (g/mol) 130.98
Formelmasse 129.9047