Learn More
Chlorcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044062
22.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
542-18-7
C6H11Cl
118.604
MFCD00003822
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
10952
CHEBI:39156
Chlorcyclohexan
C1CCC(CC1)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
542-18-7
C6H11Cl
118.604
MFCD00003822
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
10952
CHEBI:39156
Chlorcyclohexan
C1CCC(CC1)Cl
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorocyclohexan wird als Rohstoff für die Synthese von agrochemischen Produkten und von Produkten der Medizin-Verfahrenstechnik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.0.02 g/l (20 °C). Löslich in Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorocyclohexane
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.462
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1900796
Merck Index 14,2732
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formelmasse 118.61
Reinheit (%) 98%