Learn More
Chlordifluoressigsäure Natriumsalz 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10494115 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10494115 5 g Glasflasche 5 Gramm
10711252 25 g Glasflasche 25 Gramm
10390464 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10494115 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1895-39-2
Summenformel C2ClF2NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.46
MDL-Nummer MFCD00064771
InChI-Schlüssel MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
PubChem CID 2734985
IUPAC-Name Natrium;-2-chlor-2,2-difluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Schmelzpunkt 195.0°C to 201.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClF2CCO2Na
Menge 5 g
Fieser 01,1227; 02,379; 03,265; 05,603
Formelmasse 152.46
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.