Learn More
Chlordifluoressigsäureanhydrid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429643
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429643 10 g 10 Gramm
11439643 50 g 50 Gramm
11449643 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12432.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2834-23-3 | C4Cl2F4O3 | 242.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Reagenz für die Derivatisierung von Aminen, Alkoholen usw. für GC-Zwecke verwendet. Es wurde für die Doppelelement-Acetylierung, die die Derivatisierung von Aminen markiert, indem der durch Mikrowellen gestützte Heliumemissionsdetektor1 eingesetzt wird. Es wurde auch als ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung von Estron und 17β-Estradiol in Haaren mittels GC-MS2 eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich. (1.4 g/l) (25 °C)
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Schutzgas handhaben. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2834-23-3
Summenformel C4Cl2F4O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.93
MDL-Nummer MFCD00000774
InChI-Schlüssel VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodifluoroacetic anhydride, acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, 1,1'-anhydride, chlorodifluoroacetic anhyride, chlorodifluoroacetic acid anhydride, 2-chloro-2,2-difluoroacetic anhydride, 2-chloro-2,2-difluoroacetyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
PubChem CID 76074
IUPAC-Name (2-Chlor-2,2-difluoracetyl)-2-chlor-2,2-difluoracetat
SMILES FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodifluoroacetic anhydride
Dichte 1.393
Siedepunkt 92°C to 93°C
Brechungsindex 1.347
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1912832
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water. (1.4g/L) (25°C)
Formelmasse 242.94
Reinheit (%) ≥98%