missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlordifluoressigsäureanhydrid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7082142
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2834-23-3
C4Cl2F4O3
242.93
MFCD00000774
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
chlorodifluoroacetic anhydride, acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, 1,1'-anhydride, chlorodifluoroacetic anhyride, chlorodifluoroacetic acid anhydride, 2-chloro-2,2-difluoroacetic anhydride, 2-chloro-2,2-difluoroacetyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
76074
(2-Chlor-2,2-difluoracetyl)-2-chlor-2,2-difluoracetat
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2834-23-3
C4Cl2F4O3
242.93
MFCD00000774
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
chlorodifluoroacetic anhydride, acetic acid, chlorodifluoro-, anhydride, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, 1,1'-anhydride, chlorodifluoroacetic anhyride, chlorodifluoroacetic acid anhydride, 2-chloro-2,2-difluoroacetic anhydride, 2-chloro-2,2-difluoroacetyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
76074
(2-Chlor-2,2-difluoracetyl)-2-chlor-2,2-difluoracetat
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl

It is used as the reagent for the derivatization of amines, alcohols, etc., for GC purposes. It has been utilized for dual element acetylation tagging derivatization of amines by using microwave sustained helium emission detector1 and as a derivatization reagent in determination of estrone and 17β-estradiol in hair by GC-MS2.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als Reagenz für die Derivatisierung von Aminen, Alkoholen usw. für GC-Zwecke verwendet. Es wurde für die Doppelelement-Acetylierung, die die Derivatisierung von Aminen markiert, indem der durch Mikrowellen gestützte Heliumemissionsdetektor1 eingesetzt wird. Es wurde auch als ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung von Estron und 17β-Estradiol in Haaren mittels GC-MS2 eingesetzt.

Löslichkeit
Schwer wasserlöslich. (1.4 g/l) (25 °C)

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Schutzgas handhaben. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorodifluoroacetic anhydride
Dichte 1.393
Siedepunkt 92°C to 93°C
Brechungsindex 1.347
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1912832
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water. (1.4g/L) (25°C)
Formelmasse 242.94
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'