Learn More
Chloroform ≥99,5 % stabilisiert, AR™, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
2,5 l
Spezifikation
CAS | 67-66-3 |
Summenformel | CHCl3 |
MDL-Nummer | MFCD00000826 |
Aussehen | Passes Test |
UN-Nummer | 1888 |
Synonym | Trichloromethane |
InChI-Schlüssel | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
IUPAC-Name | Trichlormethan |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.37 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.