Learn More
Chloroform, Biotechnologie-Qualität, ≥99.8 %, enthält 0.5 bis 1.0 % Ethanol als Stabilisator, Honeywell Burdick & Jackson
Catalog Number 15625690
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
Biotech Gütegrad, ≥ 99.8 %, enthält 0.5 bis  1.0 Ethanol als Stabilisator
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63 °C (Literatur)
Namenshinweis Biotech Grade, ≥99.8 %, enthält 0.5 bis 1.0 % Ethanol als Stabilisator
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte Biotechnologie
Dichte 1.48 g/ml bei 25 °C; 1.492 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 61 °C
Menge 2 l