Learn More
Chloroform-d, 99.8 % (Isotopen), enthält 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050316
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
865-49-6
CHCl3
120.375
MFCD00000827
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
71583
CHEBI:85365
Trichlor(deuterio)methan
C(Cl)(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
865-49-6
CHCl3
120.375
MFCD00000827
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
71583
CHEBI:85365
Trichlor(deuterio)methan
C(Cl)(Cl)Cl
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,50 g/mL
Brechungsindex 1,4445
Empfindlichkeit Licht- und feuchtigkeitsempfindlich.
Menge 25 g
Schmelzpunkt -64 °C
Siedepunkt 62 °C
UN-Nummer UN1888
Löslichkeitsinformationen Miscible in organic solvents ethyl acetate,acetone
Formelmasse 120.38
Reinheit (%) 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 1 % v/v TMS