missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, in 0.50-ml-Ampullen, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 10582421
Click to view available options
Menge:
5 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

 

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Namenshinweis 100.0 atom % D
Dichte 1.5000g/mL
Menge 5 mL
CAS 865-49-6
Schmelzpunkt -64.0°C
Siedepunkt 60.0°C
Summenformel CHCl3
Strukturformel CDCl3
MDL-Nummer MFCD00000827
Beilstein 01, IV, 54
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Formelmasse 120.39
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform-d
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'