Learn More
Chloroform, Umweltgütegrad, ≥99.8 %, mit Ethanol stab., Alfa Aesar™
Geeignet für Pestizid-, Umwelt- und GC-Analysen
Marke: Alfa Aesar 040974.M1
Weitere Details : CAS : 67-66-3 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1888 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 4 x 1L |
---|
Chemische Identifikatoren
67-66-3 | |
119.369 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
Chloroform |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
C(Cl)(Cl)Cl |
Spezifikation
Chloroform | |
Colorless liquid | |
CHCl3 | |
1731042 | |
Miscible in diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,CCl4 and CS2. | |
C(Cl)(Cl)Cl | |
119.369 | |
CHEBI:35255 | |
Flüssig | |
1.492 | |
Characteristic | |
210 hPa (158mm Hg) at 20°C | |
Farblos | |
4 x 1L |
67-66-3 | |
>99.8% | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
Chloroform | |
6212 | |
119.38 | |
Umwelt | |
982°C (1800°F) | |
1.446 | |
60.5°C to 61.5°C | |
°C to 63°C |