Learn More
Chloroform, Ethanol-frei, ≥99 %, mit ca. 50 ppm Ametylen stab., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11416830
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Chloroform is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroform ist ein häufig verwendetes Laborlösungsmittel. Es kam früher als Narkosemittel zum Einsatz. Wird auch als Ausgangsprodukt für PTFE und Kühlmittel verwendet. Chloroform diente in der Vergangenheit als Extraktionslösungsmittel für Fette, Öle und Fette. Nützlich für die schnelle und einfache Freisetzung periplasmatischer Proteine. Ein Gemisch aus Guanidinium-Thiocyanat-Phenol-Chloroform spielt eine wesentliche Rolle in der RNA-Isolation.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Ölen, Ligroin, Alkohol, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff und Carbondisulfid. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabile und lichtempfindliche chemische Verbindung. Nicht kompatibel mit Metallen und Alkalien. Substanz von Wärmeeinwirkung , Funkenflug, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63°C
Namenshinweis ethanol-free, stabilized With ≈50ppm amylene
Dichte 1.492
Siedepunkt 60.5°C to 61.5°C
Menge 500 mL
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.446
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,acetone,carbon tetrachloride and carbondisulfide.Slightly miscible with water.
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) ≥99%