Learn More
Chloroform, HPLC-Gütegrad, > 99,5 % Min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11388187
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt °C to 63°C
Farbe Colorless
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Aussehen Colorless liquid
Beilstein 1731042
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
IUPAC-Name trichloromethane
Formelmasse 119.38
Güte HPLC
Dichte 1.492
Siedepunkt 60.5°C to 61.5°C
Menge 4 L
Geruch Characteristic
Physikalische Form Liquid
Brechungsindex 1.446
Dampfdruck 210 hPa (158mm Hg) at 20°C