missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ChloroForm, Reagenzgrad, für ACS-Analyse, ≥ 99,8 %, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4405632
Click to view available options
Menge:
1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Chemischer Name oder Material Chloroform
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Dichte 1.476 bis 1.478 g/cm3 bei 20 °C
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.8 %
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.4
Güte Reagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • chloroform, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trichloromethane
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'