missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-17 Protein

Artikelnummer. 18601618 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18601618 500 μg 500 Mikrogramm
18614359 5 μg 5 Mikrogramm
18650848 100 μg 100 Mikrogramm
18611738 1000 μg 1000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18601618 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP261312500ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

FGF-17 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine balb/c 3T3 cells is less than 10 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 8822
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 22.6 kDa
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin-Konzentration Less than 0.1 EU/μg of FGF-17 AS determined by LAL method.
Gen-Alias FGF-13, FGF-17, fibroblast growth factor 17
Gensymbol FGF17
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forschungskategorie Angiogenesis, Neuroscience
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein FGF-17
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.