Learn More
Chloriodmethan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081179
19.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
593-71-5
CH2ClI
MFCD00001078
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
11644
Chlor(iodo)methan
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
593-71-5
CH2ClI
MFCD00001078
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
11644
Chlor(iodo)methan
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroiodmethan wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika, organischer Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es lässt sich auch für Cyclopropanierung (Simon-Smith-Reaktion), Mannich-Reaktion, Aminomethylierung und Epoxidierung verwenden.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Diethylether und Alkohol.
Hinweise
Es ist nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroiodomethane
Namenshinweis Stabilized with copper
Dichte 2.416
Siedepunkt 108°C to 109°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.5822
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1730802
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES C(Cl)I
Molekulargewicht (g/mol) 176.381
Formelmasse 176.38
Reinheit (%) 98%