Learn More
Chlormethylchlorsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003713
396.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffflasche in Zinndose verpackt
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
Chlor(chlorsulfonyloxy)methan
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
Chlor(chlorsulfonyloxy)methan
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloromethyl chlorosulfate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche in Zinndose verpackt
Summenformel CH2Cl2O3S
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Beilstein 01, III, 2593
Merck Index 15, 2147
Molekulargewicht (g/mol) 164.984
Formelmasse 164.99
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssig