Learn More
(Chlormethyl)cyclopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357076
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357076 5 g 5 Gramm
11367076 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06986.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5911-08-0 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4?-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction. On reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Chloromethyl)cyclopropan wurde bei der Synthese von (Lithiomethyl)cyclopropan und Homoallyllithium über 4,4′-di-tert-Butylbiphenyl oder die Naphthalin-katalysierte Lithiationsreaktion verwendet. Bei der Reaktion mit isolierbarem Dialkylsilylen entsteht ein 5-silaspiro[4.4]nonan-Derivat.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5911-08-0
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
MDL-Nummer MFCD00001307
InChI-Schlüssel ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl cyclopropane, cylopropylmethyl chloride, cyclopropylmethyl chloride, cyclopropane, chloromethyl, chloromethyl-cyclopropane, j7okqcc0kw, unii-j7okqcc0kw, cylopropylmethylchloride, chlorocyclopropylmethane, cyclopropylchloromethane
PubChem CID 80013
SMILES ClCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Chloromethyl)cyclopropane
Schmelzpunkt -91°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 87°C to 89°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.436
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 635697
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name Chloromethylcyclopropan
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 97%