Learn More
Chlormethyldiethylcarbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloromethyl Diethylcarbamate |
| CAS | 133217-92-2 |
| Summenformel | C6H12ClNO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Diethyl-carbamic Acid Chloromethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12ClNO2/c1-3-8(4-2)6(9)10-5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)OCCl |
| IUPAC-Name | Chlormethyl-N,N-diethylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.62 |
| Formelmasse | 165.06 |