missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlormethyldimethylcarbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Chloromethyl Dimethylcarbamate |
| CAS | 49622-08-4 |
| Summenformel | C4H8ClNO2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Chloromethyl N,N-Dimethylcarbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8ClNO2/c1-6(2)4(7)8-3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)OCCl |
| IUPAC-Name | Chlormethyl-N,N-Dimethylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.56 |
| Formelmasse | 137.0244 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?