Learn More
Chlormethyldimethylcarbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloromethyl Dimethylcarbamate |
| CAS | 49622-08-4 |
| Summenformel | C4H8ClNO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Chloromethyl N,N-Dimethylcarbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8ClNO2/c1-6(2)4(7)8-3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)OCCl |
| IUPAC-Name | Chlormethyl-N,N-Dimethylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.56 |
| Formelmasse | 137.0244 |