missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloromethyl Isobutyrate, TRC

Artikelnummer. 30359803
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359803 1 g 1 Gramm
30356782 250 mg 250 Milligramm
30352651 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30359803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3819501G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 61644-18-6
Summenformel C5H9O2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 136.57
Synonym (Isobutyryloxy)methyl chloride, Isobutyric acid chloromethyl ester, Chloromethyl 2-methylpropionate, Chloromethyl 2-methylpropanoate
IUPAC-Name chloromethyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OCCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloromethyl Isobutyrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(2)5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3
Formelmasse 136.0291
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.