Learn More
Molecular Probes™ Chloromethyl Latex Beads, 4% w/v, 0.6 μm
Chlormethyl-Latex-Beads, 4 % w/v, 0,6 µm
Marke: Molecular Probes™ C37347
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.Der Chloromethyllatex hat eine hohe Dichte an Chloromethylgruppen, die an die Styrolmonomereinheit angeschlossen sind. Diese reaktiven funktionellen Oberflächengruppen reagieren unter milden wässrigen Bedingungen in einem einstufigen Prozess direkt mit Aminogruppen in Antikörpern, Antigenen oder anderen Liganden zu einem stabilen kovalenten Produkt. Die Partikel werden durch negativ geladene Sulfatgruppen stabilisiert. Diese Art von Partikeln kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen pH-Werten eingesetzt werden. Dies ist ein hydrophober Latex.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
- 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
- 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
- Tensidfrei – ultrasauber
- Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
Hauptanwendungen von Mikrokugeln - Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
- Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
- Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
- Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelbindung und Kontrastreagenzien)
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Superaktive Latex-Beads | |
Raumtemperatur | |
0,6 μm |
Polystyrol | |
IDC | |
Chlormethyl |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.