missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027431
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3724-43-4
C3H7Cl2N
MFCD00011868
QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
77311
Clormethyliden(trimethyl)azanium;Chlorid
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3724-43-4
C3H7Cl2N
MFCD00011868
QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
77311
Clormethyliden(trimethyl)azanium;Chlorid

(Chloromethylene)dimethylammonium chloride is used in the synthesis of beta-lactams, n-vinyl substituted indoles and fused 2-pyridone rings and 2-azetidinones. It is used as a formylating agent and used in the preparation of anti-poxvirus agents. It is used in Staudinger reaction and Hundsdiecker-barton iododecarboxylation reaction. It is widely used for studying organic photosensitizers, which finds application in dye-sensitized solar cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid wird bei der Synthese von Beta-Lactamen, N-vinylsubstituierten Indolen und fusionierten 2-Pyridonringen und 2-Azetidinonen verwendet. Es wird als Formylierungsmittel und zur Herstellung von Agenzien gegen Pockenviren verwendet. Es wird für die Staudinger-Reaktion und die Hunsdiecker-Barton-Ioddecarboxylierungsreaktion verwendet. Es wird häufig für die Untersuchung organischer Photosensibilisatoren verwendet, die in farbstoffsensibilisierten Solarzellen Anwendung finden.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Es kann sich in feuchter Luft/Wasser zersetzen. Unverträglich mit Basen, starken Oxidationsmitteln, Aminen, Metallen und Butylkautschuk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Geruch Acrid
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3566322
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 127.996
Formelmasse 128
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'