Learn More
Chloroquindiphosphatsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456399
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456399 25 g 25 Gramm
15466399 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chloroquin-Diphosphatsalz, CAS-Nr. 50-63-5, ist ein Mitglied der Chinolon-Familie, das als DNA-Interkalator gilt.Es zeigt eine entzündungshemmende Aktivität sowie eine Wirkung gegen Malaria und Filarien.
Chloroquine diphosphate salt is used to study the role of endosomal acidification in cellular processes, such as the signaling of intracellular TLRs. It can be used as DNA intercalator & to dissociate antigen antibody complexes without denaturing red blood cell antigens. Chloroquine showed very high antiviral activity against NiV but very little activity against the other viruses at concentrations lower than 20 μM.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroquin-Diphosphatsalz wird verwendet, um die Rolle der endosomalen Versauerung in zellulären Prozessen zu untersuchen, wie z. B. die Signalisierung intrazellulärer TLRs. Es kann als DNA-Interkalator und zur Dissoziation von Antigen-Antikörper-Komplexen verwendet werden, ohne rote Antigene von roten Blutkörperchen zu denaturieren. Chloroquin zeigte bei Konzentrationen unter 20 µM eine sehr hohe antivirale Aktivität gegen NiV, aber nur sehr geringe Aktivität gegen die anderen Viren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern aufbewahren. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-63-5
Summenformel C18H32ClN3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 515.86
MDL-Nummer MFCD00069852
InChI-Schlüssel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquine diphosphate salt
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 4223142
Merck Index 14,2163
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure
Formelmasse 515.87
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroquine diphosphate salt