Learn More
Chlorsulfonsäure, typische 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408620
41.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1kg
3 x 1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7790-94-5
ClHO3S
116.515
MFCD00011523
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
24638
sulfurochloridic acid
OS(=O)(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7790-94-5
ClHO3S
116.515
MFCD00011523
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
24638
sulfurochloridic acid
OS(=O)(=O)Cl
Chlorosulfonic acid is used as detergent and as an anti-contrail agent. It is used as an intermediate in the production of other substances such as pharmaceuticals and chemicals. It finds application in producing smoke screens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Yellow to brown liquid
Chemischer Name oder Material Chlorosulfonic Acid
Farbe Yellow to Brown
Schmelzpunkt -80°C
Siedepunkt 158°C
Dichte 1.753 g/cm3 at 20°C
Geruch Odorless
Prozentgehaltsbereich typically 99%
Menge 250 g
Physikalische Form Liquid
UN-Nummer 1754
Löslichkeitsinformationen Miscible with hydrocarbons.
Formelmasse 116.52