Learn More
Chlorothiazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number p-7112891
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-94-6
C7H6ClN3O4S2
295.71
MFCD00058576
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
2720
CHEBI:3640
6-chloro-1,1-dioxo-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-94-6
C7H6ClN3O4S2
295.71
MFCD00058576
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
2720
CHEBI:3640
6-chloro-1,1-dioxo-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorothiazide
Schmelzpunkt 348.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Formelmasse 295.72
Reinheit (%) 98%