Learn More
Chlortriethoxysilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorotriethoxysilane |
| CAS | 4667-99-6 |
| Summenformel | C6H15ClO3Si |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15ClO3Si/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCO[Si](Cl)(OCC)OCC |
| IUPAC-Name | Chlor(triethoxy)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.72 |
| Formelmasse | 198.0479 |