Learn More
Chlorxynil, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11375459
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1891-95-8
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00002177
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile
74685
3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1891-95-8
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00002177
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile
74685
3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N
Chloroxynil is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroxynil wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroxynil
Schmelzpunkt 143°C to 144°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) ≥97%