missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorpheniramine, TRC

Artikelnummer. 30134893
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134893 50 mg 50 Milligramm
30133872 25 mg 25 Milligramm
30012639 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134893 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42470550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 132-22-9
Summenformel C16 H19 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 274.79
Synonym 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (8CI), γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine, (±)-Chloropheniramine, (±)-Chlorpheniramine, 1-(p-Chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane, 2-[p-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine, 3-(p-Chlorophenyl)-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, 4-Chloropheniramine, Allergican, Chloropheniramine, Chlorophenylpyridamine, Chloroprophenpyridamine, Chlorphenamine, Chlorpheniramine, Chlorprophenpyridamine, Haynon, RS-Chlorpheniramine, dl-1-(p-Chlorophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-(dimethylamino)propane, γ-(4-Chlorophenyl)-γ-(2-pyridyl)propyldimethylamine
IUPAC-Name 3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorpheniramine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19ClN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3
Formelmasse 274.1237
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.