Learn More
Chlorphenterminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30365848
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365848 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30365848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC375080500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorphentermine Hydrochloride
CAS 151-06-4
Summenformel C10 H14 Cl N . Cl H
Menge 500 mg
Synonym Chlorphentermine Hydrochloride, Benzeneethanamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, p-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 1-(p-Chlorophenyl)-2-methyl-2-aminopropane hydrochloride, 4-Chloro-alpha,alha-dimethylphenethylamine hydrochloride, Apsedon, Avicol, Avicol (pharmaceutical), Avipron, Chlorophentermine hydrochloride, Chlorphentermine hydrochloride, Chlorphenterminium chloride, Clomina, Dezopimon, Lucofen, Lucofene, Lukofen hydrochloride, NSC 76098, Nilgana, Pre-Sate, Presate hydrochloride, S 62, S 62-2, W 2426, WX 2426, p-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, p-Chlorphentermine hydrochloride, 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H14ClN.ClH/c1-10(2,12)7-8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6H,7,12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(N)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-2-methylpropan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 220.14
Formelmasse 219.0582