Learn More
Chlorprothixen 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320453
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320453 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320453 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11503500AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorprothixene
CAS 113-59-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorprothixene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H18 Cl N S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name (3Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 315.86
Menge 1 mL
Formelmasse 315.0848 g/mol