Learn More
Choice™ PES-Spritzenfilter (Polyethersulfon)
Artikelnummer. p-8654007 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) unitSize
17785254 0,2 μm 25 mm 100 Stück
17862330 0,45 μm 25 mm 100 Stück
17775254 0,2 μm 13 mm 100 Stück
17705264 0,45 μm 13 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17785254 Lieferant Thermo Scientific Chromatography Lieferanten-Nr. CH2225PES
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus PES (Polyethersulfon) für Ionenchromatographieproben und die Filtration von Gewebekulturen, Proteinen, Nukleinsäuren und Hochtemperaturflüssigkeiten.
Erzielen Sie präzise Ergebnisse bei der empfindlichen Analyse Ihrer ionischen Analyten. Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus PES (Polyethersulfon) sind eine gute Option für Ionenchromatographieproben, Gewebekulturfiltrationen und die Filtration von Proteinen, Nukleinsäuren und Hochtemperaturflüssigkeiten.
Choice Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen. Ein Filtrationsschritt vor der Injektion sorgt für konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse, schützt empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule.
Choice Spritzenfilter aus PES – Technische Daten
  • Membran: HPLC-zertifiziert
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
  • Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
Anwendungen für Choice Spritzenfilter aus PES
  • IC-Probenvorbereitung und -analyse
  • Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung
Chemische Inkompatibilitäten
  • Proteinbasierte Proben in wässrigen Lösungen
  • Konzentrierte Säuren, Chlormethan, Chloroform, Hexan, Aceton, MEK, THF, DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, SPE
Gehäusematerial Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Vorfilter Nein
Nenndruck 90 psi
Produktlinie Choice
Menge 100/Pk.
Typ Spritzenfilter
Durchmesser (metrisch) 25 mm