missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholestane-3Beta,5Alpha,6Alpha-triol, TRC

Artikelnummer. 30366232
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366232 1 g -
30349058 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30366232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4317451G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 35089-25-9
Summenformel C27H48O3
Molekulargewicht (g/mol) 420.67
Synonym 3beta-Hydroxycholestane-5alpha,6alpha-diol, (3beta,5alpha,6alpha)-Cholestane-3,5,6-triol
IUPAC-Name (3S,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6-triol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cholestane-3beta,5alpha,6alpha-triol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
Formelmasse 420.3603
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.