Learn More
Cholesterin, Affymetrix/USB™
Catalog Number 15845108
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
57-88-5
C27H46O
386.664
MFCD00003646
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-Mmethylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Dodecahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren-3-ol
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
57-88-5
C27H46O
386.664
MFCD00003646
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-Mmethylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Dodecahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren-3-ol
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Chemischer Name oder Material Cholesterol
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Dichte 1.067
Siedepunkt 360°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 1915888
Relative Dichte 1.067
Formelmasse 386.65
Physikalische Form Pulver