Learn More
Cholesterin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
CAS | 57-88-5 |
Schmelzpunkt | 147°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Summenformel | C27H46O |
MDL-Nummer | 3646 |
Formelmasse | 386.65g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |