Learn More
Cholesteryl 2,4-Dichlorbenzoat, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cholesteryl 2,4-dichlorobenzoate |
| Schmelzpunkt | 126°C |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in THF |
| Formelmasse | 559.66 |
| Physikalische Form | Pulver |