Learn More
Cholesteryl 2,4-Dichlorbenzoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395447
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395447 50 g 50 Gramm
11305457 10 g -
11385447 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042700.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32832-01-2
Summenformel C34H48Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 559.656
MDL-Nummer MFCD07776849
InChI-Schlüssel NZZFKZMKJPWVDL-LPVBUYOKSA-N
Synonym cholesteryl-2,4-dichlor-benzoat, cholest-5-en-3??-yl 2,4-dichlorobenzoate, 3??-cholest-5-en-3-ol, 2,4-dichlorobenzoate
PubChem CID 122130190
IUPAC-Name [(3S,9S,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 2,4-dichlorbenzoat
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl 2,4-dichlorobenzoate
Schmelzpunkt 126°C
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in THF
Formelmasse 559.66
Physikalische Form Pulver