missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholesterylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022331
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
604-35-3
C29H48O2
428.70
MFCD00003636,MFCD00003636,MFCD00003636
XUGISPSHIFXEHZ-UHFFFAOYNA-N
cholesteryl acetate
12360660
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(C)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
604-35-3
C29H48O2
428.70
MFCD00003636,MFCD00003636,MFCD00003636
XUGISPSHIFXEHZ-UHFFFAOYNA-N
cholesteryl acetate
12360660
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(C)=O

Cholesteryl acetate is used in cosmetics, wrist watches, thermometers, propane tank volume indicators, video displays, pharmaceuticals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cholesterylacetat wird für Kosmetika, Armbanduhren, Thermometern, Propanbehältervolumenanzeigen, Videodisplays und Pharmazeutika verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol oder Ethylacetat.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cholesteryl acetate
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 25 g
Beilstein 2064235
Merck Index 14,2201
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethanol or ethyl acetate.
Optische Drehung −43° (c=5 in Chloroform)
IUPAC-Name [(10R,13R)-10,13-Dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]acetat
Formelmasse 428.7
Reinheit (%) ≥97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'