Learn More
Cholesteryl Linolenate, TRC
Artikelnummer. 17978584
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17978584 100 mg 100 Milligramm
17908304 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC432588100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2545-22-4
Summenformel C45H74O2
Molekulargewicht (g/mol) 647.07
Synonym (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate (3beta)-Cholest-5-en-3-ol, Cholesterol alpha-linolenate, Linolenic Acid Cholesteryl Ester, (3beta)-Cholest-5-en-3-ol (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate
IUPAC-Name [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl Linolenate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
Formelmasse 646.5689