Learn More
Cholesteryl-oleylcarbonat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10504111 5 g 5 Gramm
10773161 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17110-51-9
Summenformel C46H80O3
Molekulargewicht (g/mol) 681.143
MDL-Nummer MFCD00003634
InChI-Schlüssel XMPIMLRYNVGZIA-FVPZYIPGSA-N
Synonym cholesterololeylcarbonate
PubChem CID 131632518
IUPAC-Name [(3S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] octadec-9-enylcarbonat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCOC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl oleyl carbonate
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung -22° to -24° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formelmasse 681.14
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Wachsartige kristalline Masse