Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholsäure, Natriumsalz, 99+ %
Catalog Number p-3736023
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
361-09-1
C24H39NaO5
430.56
MFCD00150749,MFCD00064138
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
57349315
Natrium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
361-09-1
C24H39NaO5
430.56
MFCD00150749,MFCD00064138
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
57349315
Natrium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Cholsäure, Natriumsalz (CAS-Nr. 361-09-1) ist eine Gallensäure, die sich als denaturierendes Detergens einsetzen lässt und für die Extraktion von Membranproteinen verwendet werden kann.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Cholsäure, Natriumsalz, ist eine Gallensäure, die die Verdauung von Fetten und bestimmten Nährstoffen unterstützen kann.
Anwendung
• Kann die Verdauung von Lipiden erleichtern.
• Ist ein nicht denaturierendes Detergens.
• Kann in Kombination mit Harnstoff zur Extraktion von Membranprotein- und Proteinkomplexen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cholic acid, sodium salt
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Merck Index 14, 2203
Formelmasse 430.55
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5.0% max. (110°C)