Learn More
Cholinbitartrat, > 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463320 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463320 25 g
11473320 250 g
11483320 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463320 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210138425
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 87-67-2
Summenformel C9H19NO7
Molekulargewicht (g/mol) 253.251
MDL-Nummer MFCD00036332
InChI-Schlüssel QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline bitatrate
Namenshinweis Molecular biology; Cell biology
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 25 g
Formelmasse 253.3
Physikalische Form Pulver