missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholinchlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3345782
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-48-1
C5H14ClNO
139.62
MFCD00011721
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
6209
CHEBI:133341
(2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-48-1
C5H14ClNO
139.62
MFCD00011721
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
6209
CHEBI:133341
(2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO

Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cholinchlorid ist ein nützliches Nahrungsergänzungsmittel für Schweine- und Geflügelfutter. Es dient als Geschmacksverstärker für Lebensmittel. Es wird als Vorläufer von Acetylcholin verwendet und ist ein Methylspender bei verschiedenen Stoffwechselprozessen und beim Lipidstoffwechsel.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Alkohol.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, Alkalien und Legierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Choline Chloride
Schmelzpunkt ∽305°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 100 g
Beilstein 3563126
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,2206
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol.
Formelmasse 139.63
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'