Learn More
Alfa Aesar™ Cholinjodid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L00860.18
Weitere Details : CAS : 17773-10-3 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324334
  • 81.57 € / 50 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
17773-10-3
231.077
FNPBHXSBDADRBT-UHFFFAOYSA-M
87300
C[N+](C)(C)CCO.[I-]
C5H14INO
MFCD00011900
choline iodide, jodoetano, dilatol zambon, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-hydroxyethyl trimethylammonium iodide, cholineiodide, acmc-209ed9, d0q2de, 2-hydroxyethyl trimethyl azanium iodide
2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
Spezifikation
Choline iodide
50g
C5H14INO
3912691
FNPBHXSBDADRBT-UHFFFAOYSA-M
2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
87300
98%
~270°C
17773-10-3
MFCD00011900
choline iodide, jodoetano, dilatol zambon, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-hydroxyethyl trimethylammonium iodide, cholineiodide, acmc-209ed9, d0q2de, 2-hydroxyethyl trimethyl azanium iodide
C[N+](C)(C)CCO.[I-]
231.077
231.08
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation