missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chondroitin Sulfate Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281021 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30281021 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30281021 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343695

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Chondroitin Sulfate Polyclonal antibody specifically detects Chondroitin Sulfate in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Chondroitin Sulfate
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 32ug/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen BSA - Chondroitin Sulfate
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.