Learn More
Chp2 Mouse anti-Human, Clone: CPTC-CHP2-1, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18612997 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612997 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18612997 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307819100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Chp2 Monoclonal specifically detects Chp2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Chp2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-CHP2-1
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias calcineurin B homologous protein 2, HCA520, hepatocellular carcinoma antigen gene 520, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 520
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length Chp2 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63928
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2c κ